Learn More
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic Acid |
| CAS | 320-94-5 |
| Formula molecolare | C8H4F3NO4 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | alpha,alpha,alpha-Trifluoro-2-nitro-p-toluic Acid, 4-(Trifluoromethyl)-2-nitrobenzoic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)4-1-2-5(7(13)14)6(3-4)12(15)16/h1-3H,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 235.12 |
| Peso formulazione | 235.0092 |