Learn More
2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid, Methyl Ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid','Methyl Ester |
| CAS | 393-85-1 |
| Formula molecolare | C8 H6 F N O4 |
| Quantità | 2 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 199.14 |
| Peso formulazione | 199.0281 |