Learn More
2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid, Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30468793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30468793 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30468793 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4958851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid','Methyl Ester
CAS 393-85-1
Formula molecolare C8 H6 F N O4
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 199.14
Peso formulazione 199.0281