Learn More
2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid, Methyl Ester, TRC
Codice prodotto. 30478456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478456 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478456 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN495885500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-5-fluorobenzoic Acid','Methyl Ester
CAS 393-85-1
Formula molecolare C8 H6 F N O4
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H6FNO4/c1-14-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10(12)13/h2-4H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(F)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name methyl 5-fluoro-2-nitrobenzoate
Molecular Weight (g/mol) 199.14
Peso formulazione 199.0281