Learn More
2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline, 97%
Codice prodotto. 11328735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11328735 5 g 5g
11318735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11328735 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12310.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 402-14-2 | C7H5F3N2O2 | 206.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-14-2
Formula molecolare C7H5F3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 206.12
Numero MDL MFCD00042447
InChI Key AUTLVHYEAAAKNM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-5-trifluoromethyl aniline, 3-amino-4-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-4-nitrobenzitrifluoride, benzenamine, 2-nitro-5-trifluoromethyl, 5-trifluoromethyl-2-nitrobenzenamine, 2-nitro-5-trifluoromethyl phenylamine, 2-nitro-5-trifluormethyl anilin, pubchem2790, 3-amino-4-nitrobenztrifluoride, 2-nitro-5-trifluoromethyl-aniline
PubChem CID 223100
IUPAC Name 2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
SMILES NC1=CC(=CC=C1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Punto di fusione 98°C to 102°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2732344
Peso formulazione 206.13
Percent Purity 97%