missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline, TRC

Codice prodotto. 30471172
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30471172 1 g
30482047 500 mg
30464759 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30471172 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5873901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 402-14-2
Formula molecolare C7 H5 F3 N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 206.122
Sinonimo alpha,alpha,alpha-Trifluoro-6-nitro-m-toluidine, 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline, 3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride, 5-Trifluoromethyl-2-nitroaniline, NSC 10324, 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)-benzenamine
IUPAC Name 2-nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
SMILES Nc1cc(ccc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F

Specifica

Materiale o nome chimico 2-Nitro-5-(trifluoromethyl)aniline
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)4-1-2-6(12(13)14)5(11)3-4/h1-3H,11H2
Peso formulazione 206.03
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.