Learn More
2-Nitro-p-phenylenediamine, 95%
Codice prodotto. 11445477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11445477 100 g 100g
11435477 25 g 25g
11455477 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11445477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23477.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5307-14-2 | C6H7N3O2 | 153.141 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5307-14-2
Formula molecolare C6H7N3O2
Molecular Weight (g/mol) 153.141
Numero MDL MFCD00007903
InChI Key HVHNMNGARPCGGD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitro-1,4-phenylenediamine, 1,4-diamino-2-nitrobenzene, 2-nitro-p-phenylenediamine, 2,5-diaminonitrobenzene, 1,4-benzenediamine, 2-nitro, durafur brown, 2-nitro-1,4-benzenediamine, o-nitro-p-phenylenediamine, 4-amino-2-nitroaniline, fouramine 2r
PubChem CID 4338370
ChEBI CHEBI:76394
IUPAC Name 2-nitrobenzene-1,4-diamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)[N+](=O)[O-])N
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitro-p-phenylenediamine
Punto di fusione 134°C to 137°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 95%