Learn More
2'-Nitroacetanilide, 98+%
Codice prodotto. 11422668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11422668 5 g 5g
11432668 25 g 25g
11442668 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422668 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16677.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 552-32-9 | C8H8N2O3 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 552-32-9
Formula molecolare C8H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Numero MDL MFCD00016991
InChI Key BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2-nitrophenyl acetamide, 2'-nitroacetanilide, o-nitroacetanilide, 2-nitroacetanilide, acetamide, n-2-nitrophenyl, acetanilide, 2'-nitro, unii-q4kjc83992, o-nitroacetoanilide, zlchem 447, pubchem3357
PubChem CID 11090
IUPAC Name N-(2-nitrophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Nitroacetanilide
Punto di fusione 90°C to 93°C
Densità 1.42
Quantità 5 g
Beilstein 1959178
Indice di Merck 14,6581
Peso formulazione 180.16
Percent Purity ≥98%