Learn More
2'-Nitroacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30471225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471225 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471225 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4903001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2'-Nitroacetophenone
CAS 577-59-3
Formula molecolare C8H7NO3
Quantità 1 g
Sinonimo 1-(2-Nitrophenyl)-ethanone, 1-Acetyl-2-nitrobenzene, Methyl 2-Nitrophenyl Ketone, Methyl-o-nitrophenylketone, o-Nitroacetophenone, NSC 3641
InChI Formula InChI=1S/C8H7NO3/c1-6(10)7-4-2-3-5-8(7)9(11)12/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1-(2-nitrophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 165.15
Peso formulazione 165.0426