Learn More
2-Nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 11418903
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11418903 250 g 250g
11408903 1000 g 1000g
11428903 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11418903 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11055.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 88-74-4 | C6H6N2O2 | 138.126 g/mol
2-Nitroaniline is the main precursor to phenylenediamines, which are converted to benzimidazoles, a family of heterocycles that are key components in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Nitroaniline is the main precursor to phenylenediamines, which are converted to benzimidazoles, a family of heterocycles that are key components in pharmaceuticals.
Solubility
Soluble in water (0.6 g/L at 20°C).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-74-4
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.126
Numero MDL MFCD00007687
InChI Key DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
PubChem CID 6946
IUPAC Name 2-nitroaniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitroaniline
Punto di fusione 70°C to 74°C
Densità 1.255
Punti di ebollizione 284°C to 286°C
Punto d'infiammabilità 168°C (334°F)
Quantità 250 g
Numero UN UN1661
Beilstein 509275
Indice di Merck 14,6583
Informazioni di solubilità Soluble in water (0.6g/L at 20°C).
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Nitroaniline
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Nitroaniline