Learn More
2-Nitroaniline, 98%
Product Code. 13438338 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Unit Size:
100g
500g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità Imballaggio Unit Size
13438338 5 kg Plastic drum 5kg
10143610 5 g Bottiglia in vetro 5g
10255320 100 g Bottiglia in vetro 100g
10449630 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 13438338 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 128350051
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Add to basket
CAS: 88-74-4 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 88-74-4
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.13
Numero MDL MFCD00007687
InChI Key DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-nitroaniline, benzenamine, 2-nitro, o-nitraniline, 1-amino-2-nitrobenzene, 2-nitrobenzenamine, aniline, o-nitro, devol orange b, orange grs salt, o-aminonitrobenzene, 2-aminonitrobenzene
PubChem CID 6946
IUPAC Name 2-nitroaniline
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Nitroaniline
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 70.0°C to 74.0°C
Colore Orange to Brown
Punti di ebollizione 284.0°C
Punto d'infiammabilità 168°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare O2NC6H4NH2
Quantità 5 kg
Beilstein 12,687
Indice di Merck 15,6669
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1.1g/L in water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform and ether
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Flakes
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Nitroaniline
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Hazard Statement
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
Precautionary Statement
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.