Learn More
2-Nitroaniline, ≥99.0% (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15666900 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15666900 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15666900 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 72660100G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Indicator (in nonaqueous solvents),≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitroaniline
Punto di fusione 70°C to 72°C
Punti di ebollizione 284°C
CAS 88-74-4
Formula molecolare C6H6N2O2
Formula lineare O2NC6H4NH2
Numero MDL MFCD00007687
Numero UN UN1661
Beilstein 509275
InChI Key DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-nitroaniline
Molecular Weight (g/mol) 138.126
PubChem CID 6946
Peso formulazione 138.12g/mol
Percent Purity ≥99.0% (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 100 g
Punto d'infiammabilità 167°C (332.6°F)
Forma fisica Crystalline