Learn More
2-Nitroaniline, TRC
Codice prodotto. 30478430
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478430 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478430 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN49177510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitroaniline
CAS 88-74-4
Formula molecolare C6 H6 N2 O2
Quantità 10 g
Sinonimo Benzenamine','2-nitro-, Aniline','o-nitro- (8CI), 2-Nitrobenzenamine, 1-Amino-2-nitrobenzene, 1-Nitro-2-aminobenzene, 2-Aminonitrobenzene, 2-Nitroaniline, 2-Nitrophenylamine, Azoene Fast Orange GR Base, Azoene Fast Orange GR Salt, Azofix Orange GR Salt, Azogene Fast Orange GR, Brentamine Fast Orange GR Base, Brentamine Fast Orange GR Salt, Devol Orange B, Devol Orange Salt B, Fast Orange Base JR, Fast Orange GR Base, Fast Orange O Base, Fast Orange O Salt, Fast Orange Salt JR, Hiltonil Fast Orange GR Base, Hiltosal Fast Orange GR Salt, Hindasol Orange GR Salt, NSC 9796, Natasol Fast Orange GR Salt, ONA, Orange Base Ciba II, Orange Base Irga II, Orange GRS Salt, Orange Salt Ciba II, Orange Salt Irga II, o-Aminonitrobenzene, o-Nitroaniline, o-Nitrobenzenamine, o-Nitrophenylamine
InChI Formula InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
SMILES Nc1ccccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-nitroaniline
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Peso formulazione 138.0429