Learn More
2-Nitroanisole, 99%
Codice prodotto. 11454087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11454087 500 g 500g
11464087 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11454087 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19518.36
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 91-23-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 91-23-6
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00007096
InChI Key CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitroanisole, o-nitroanisole, anisole, o-nitro, 1-nitro-2-methoxybenzene, 2-methoxynitrobenzene, o-nitrophenyl methyl ether, benzene, 1-methoxy-2-nitro, 2-methoxy-1-nitrobenzene, benzene, methoxynitro, o-nitro methoxy benzene
PubChem CID 7048
ChEBI CHEBI:48722
IUPAC Name 1-methoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitroanisole
Punto di fusione 9°C to 10°C
Densità 1.254
Punti di ebollizione 272°C to 273°C
Punto d'infiammabilità 142°C (287°F)
Indice di rifrazione 1.561
Quantità 500 g
Numero UN UN2730
Beilstein 1868032
Indice di Merck 14,6585
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 99%