Learn More
2-Nitroanisole, 99%
Codice prodotto. 11464087
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464087 2500 g 2500g
11454087 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11464087 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' A19518.0E
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Add to basket
CAS: 91-23-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91-23-6
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00007096
InChI Key CFBYEGUGFPZCNF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitroanisole, o-nitroanisole, anisole, o-nitro, 1-nitro-2-methoxybenzene, 2-methoxynitrobenzene, o-nitrophenyl methyl ether, benzene, 1-methoxy-2-nitro, 2-methoxy-1-nitrobenzene, benzene, methoxynitro, o-nitro methoxy benzene
PubChem CID 7048
ChEBI CHEBI:48722
IUPAC Name 1-methoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico 2-Nitroanisole
Punto di fusione 9°C to 10°C
Densità 1.254
Punti di ebollizione 272°C to 273°C
Punto d'infiammabilità 142°C (287°F)
Indice di rifrazione 1.561
Quantità 2500 g
Numero UN UN2730
Beilstein 1868032
Indice di Merck 14,6585
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 99%