Learn More
2-Nitroanisole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Nitroanisole |
| Quantità | 25 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7NO3/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| Peso formulazione | 153.0426 |