Learn More
2-Nitrobenzaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10799395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10799395 10 g 10g
10163074 50 g 50g
10646514 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10799395 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB01264EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 552-89-6
Formula molecolare C7H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 151.121
Numero MDL MFCD00007132
InChI Key CMWKITSNTDAEDT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 2-nitro, nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, o-nitro, 2-nitro-benzaldehyde, 2-formylnitrobenzene, ccris 2322, unii-48b18q9b8e, benzaldehyde, nitro, ortho-nitrobenzaldehyde
PubChem CID 11101
ChEBI CHEBI:66927
IUPAC Name 2-nitrobenzaldehyde
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrobenzaldehyde
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare O2NC6H4CHO
Quantità 10 g
Peso formulazione 151.12
Percent Purity 97%