Learn More
2-Nitrobenzaldehyde-d4, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Nitrobenzaldehyde-d4 |
| CAS | 1020718-69-7 |
| Formula molecolare | C7 2H4 H N O3 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | 2-Nitrobenzaldehyde D4 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(C=O)c1[2H])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nitrobenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 155.14 |
| Peso formulazione | 155.0521 |