Learn More
2-Nitrobenzaldehyde, Mikromol™
Codice prodotto. 30458006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30458006 4 x 25 mg 100mg
30050591 25 mg 25mg
17992186 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30458006 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0003.0300254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Nitrobenzaldehyde, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrobenzaldehyde
CAS 552-89-6
Nomi componenti o analita 2-Nitrobenzaldehyde
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H5 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 2-Nitrobenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H
Tipo di soluzione Neat
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O
IUPAC Name 2-nitrobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 151.12
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 151.0269 g/mol