Learn More
2-Nitrobenzaldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Nitrobenzaldehyde |
| CAS | 552-89-6 |
| Formula molecolare | C7 H5 N O3 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 2-Nitrobenzaldehyde, Benzaldehyde','o-nitro- (8CI), o-Nitrobenzaldehyde (7CI), 1-Formyl-2-nitrobenzene, 2-Formyl-1-nitrobenzene, 2-Formyl-3-nitrobenzene, 2-Nitrobenzenecarboxaldehyde, NSC 5713 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccccc1C=O |
| IUPAC Name | 2-nitrobenzaldehyde |
| Molecular Weight (g/mol) | 151.12 |
| Peso formulazione | 151.0269 |