Learn More
2-Nitrobenzene-1,4-diamine, TRC
Codice prodotto. 30336965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30336965 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30336965 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB50508550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 1,4-Diamino-2-nitrobenzene
CAS 5307-14-2
Formula molecolare C6 H7 N3 O2
Quantità 50 g
Sinonimo p-Phenylenediamine, 2-nitro- (6CI,7CI,8CI), 2-Nitro-1,4-benzenediamine, 1,4-Benzenediamine, nitro-, 1,4-Diamino-2-nitrobenzene, 1,4-Diamino-3-nitrobenzene, 2,5-Diaminonitrobenzene, 2-Nitro-1,4-diaminobenzene, 2-Nitro-1,4-phenylenediamine, 2-Nitro-4-aminoaniline, 2-Nitro-p-phenylenediamine, 4-Amino-2-nitroaniline, C.I. 76070, C.I. Oxidation Base 22, Durafur Brown 2R, Fouramine 2R, Fourrine 36, Fourrine Brown 2R, NPD, NSC 5377, Nitro-p-phenylenediamine, Ursol Brown RR, Zoba Brown RR, o-Nitro-p-phenylenediamine, p-Phenylenediamine, nitro-
InChI Formula InChI=1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,7-8H2
SMILES Nc1ccc(N)c(c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-nitrobenzene-1,4-diamine
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Peso formulazione 153.0538