Learn More
2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 98+%
Codice prodotto. 11324346
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324346 5 g 5g
11314346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11324346 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19963.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 190788-59-1 | C12H16BNO4 | 249.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 190788-59-1
Formula molecolare C12H16BNO4
Molecular Weight (g/mol) 249.07
Numero MDL MFCD02179447
InChI Key VLJYUDGCEKORNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-nitrophenyl boronic acid pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-nitrophenyl, 2-2-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, amtb916, 2-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 2-nitrophenylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 3699568
IUPAC Name 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Punto di fusione 42°C to 44°C
Quantità 5 g
Beilstein 7708824
Peso formulazione 249.08
Percent Purity ≥98%