Learn More
2-Nitrobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Nitrobenzoic acid |
| CAS | 552-16-9 |
| Formula molecolare | C7 H5 N O4 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | Benzoic acid','2-nitro- (9CI','ACI), 2-Nitrobenzoic acid (ACI), Benzoic acid','o-nitro- (8CI), NSC 9576, o-Carboxynitrobenzene, o-Nitrobenzoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-nitrobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 167.12 |
| Peso formulazione | 167.0219 |