Learn More
2-Nitrobenzotrifluoride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15334978 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15334978 1 g 1g
15344978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15334978 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 166520010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 384-22-5
Formula molecolare C7H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.11
Numero MDL MFCD00007145
InChI Key NDZJSUCUYPZXPR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, o-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, o-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 1-nitro-2-trifluoromethyl, unii-ovb3l8givj, ccris 2813, benzene, nitro trifluoromethyl, ovb3l8givj
PubChem CID 9795
IUPAC Name 1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrobenzotrifluoride
Punto di fusione 31.0°C to 32.0°C
Punti di ebollizione 216.0°C to 217.0°C
Punto d'infiammabilità 95°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare O2NC6H4CF3
Quantità 1 g
Beilstein 05,II,251
Peso formulazione 191.11
Percent Purity 98%