Learn More
2-Nitrobenzotrifluoride, TRC
Codice prodotto. 30481349
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481349 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481349 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN495018500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrobenzotrifluoride
CAS 384-22-5
Formula molecolare C7 H4 F3 N O2
Quantità 500 mg
Sinonimo Toluene','α,α,α-trifluoro-o-nitro- (6CI,7CI,8CI), 1-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Nitrobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-o-nitrotoluene, Benzene','1-nitro-2-(trifluoromethyl)-
InChI Formula InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC Name 1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 191.107
Peso formulazione 191.0194