Learn More
2-Nitrobenzoyl chloride, 95%
Codice prodotto. 10582631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10582631 25 g Bottiglia in vetro 25g
10286570 5 g Bottiglia in vetro 5g
10445485 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10582631 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 232310250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 610-14-0 | C7H4ClNO3 | 185.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-14-0
Formula molecolare C7H4ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 185.57
Numero MDL MFCD00007131
InChI Key BWWHTIHDQBHTHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-nitrobenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-nitro, 2-nitrobenzoylchloride, benzoyl chloride, o-nitro, unii-86w2g0ja5q, nitrobenzoyl chloride, ccris 3135, 2-nitro-benzoyl chloride, benzoyl chloride, nitro, dsstox_cid_5741
PubChem CID 11875
IUPAC Name 2-nitrobenzoyl chloride
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrobenzoyl chloride
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 17°C to 20°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.4000g/mL
Punti di ebollizione 148°C to 149°C (9.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4COCl
Indice di rifrazione 1.5666 to 1.5686
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.4
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 185.57
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Nitrobenzoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.