Learn More
2-Nitrochalcone, 97%
Codice prodotto. 11493358
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11493358 25 g 25g
11483358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11493358 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17763.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7473-93-0 | C15H11NO3 | 253.257 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7473-93-0
Formula molecolare C15H11NO3
Molecular Weight (g/mol) 253.257
Numero MDL MFCD00031069
InChI Key KTXHLWZQKQDFRF-ZHACJKMWSA-N
Sinonimo 2-nitrochalcone, chalcone, 2-nitro, 2-nitrobenzylideneacetophenone, 2e-3-2-nitrophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, ccris 1671, e-3-2-nitro-phenyl-1-phenyl-propenone, 2-propen-1-one, 3-2-nitrophenyl-1-phenyl, e-3-2-nitrophenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-nitrophenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, e-3-2-nitrophenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one
PubChem CID 5337611
IUPAC Name (E)-3-(2-nitrophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrochalcone
Punto di fusione 124°C to 128°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 253.26
Percent Purity 97%