Learn More
2-Nitrodibenzothiophene, TRC
Codice prodotto. 30483353
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483353 10 g 10g
30481671 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30483353 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN49583510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6639-36-7
Formula molecolare C12 H7 N O2 S
Molecular Weight (g/mol) 229.25
Sinonimo Dibenzothiophene, 2-nitro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2-Nitrodibenzothiophene (ACI), 2-Nitrodibenzo[b,d]thiophene, NSC 16062
IUPAC Name 2-nitrodibenzothiophene
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc2sc3ccccc3c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrodibenzothiophene
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C12H7NO2S/c14-13(15)8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
Peso formulazione 229.0197