Learn More
2-Nitroethanol, 97%
Codice prodotto. 10102374 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10102374 5 g Bottiglia in vetro 5g
10684925 25 g Bottiglia in vetro 25g
10192944 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10102374 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397960050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 625-48-9 | C2H5NO3 | 91.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-48-9
Formula molecolare C2H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 91.07
Numero MDL MFCD00007405
InChI Key KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanol, 2-nitro, 2-nitroethan-1-ol, beta-nitroalcohol, beta-nitroethanol, 2-nitro-ethanol, .beta.-nitroethanol, ccris 6076, 2 nitroethanol, pubchem14208, 2-nitroethanol
PubChem CID 12252
IUPAC Name 2-nitroethanol
SMILES C(CO)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitroethanol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -80.0°C
Colore Yellow
Densità 1.2920g/mL
Punti di ebollizione 203.0°C to 206.0°C
Punto d'infiammabilità >112°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NCH2CH2OH
Indice di rifrazione 1.4445
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.292
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible
Peso formulazione 91.07
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Nitroethanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.