Learn More
2-Nitroethanol, tech. 80%
Codice prodotto. 11433268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433268 100 g 100g
11413268 5 g 5g
11423268 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11433268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17681.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 625-48-9 | C2H5NO3 | 91.066 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 625-48-9
Formula molecolare C2H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 91.066
Numero MDL MFCD00007405
InChI Key KIPMDPDAFINLIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethanol, 2-nitro, 2-nitroethan-1-ol, beta-nitroalcohol, beta-nitroethanol, 2-nitro-ethanol, .beta.-nitroethanol, ccris 6076, 2 nitroethanol, pubchem14208, 2-nitroethanol
PubChem CID 12252
IUPAC Name 2-nitroethanol
SMILES C(CO)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitroethanol
Punto di fusione -80°C
Densità 1.27
Punti di ebollizione 194°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.4451
Quantità 100 g
Beilstein 1633753
Peso formulazione 91.07
Percent Purity 80%
Grado Caratteristiche