Learn More
2-Nitroethanol, TRC
Codice prodotto. 30469006
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469006 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469006 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4918401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitroethanol
CAS 625-48-9
Formula molecolare C2H5NO3
Quantità 1 g
Sinonimo 2-Nitroethanol, NSC 16151, β-Nitroethano
InChI Formula InChI=1S/C2H5NO3/c4-2-1-3(5)6/h4H,1-2H2
SMILES OCC[N+]([O-])=O
IUPAC Name 2-nitroethanol
Molecular Weight (g/mol) 91.07
Peso formulazione 91.0269