Learn More
2-Nitrofluorene, 98%
Codice prodotto. 15472078
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15472078 25 g 25g
15462078 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15472078 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55744.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 607-57-8 | C13H9NO2 | 211.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 607-57-8
Formula molecolare C13H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 211.22
Numero MDL MFCD00001117
InChI Key XFOHWECQTFIEIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitrofluorene, nitrofluorene, 9h-fluorene, 2-nitro, fluorene, 2-nitro, unii-191ll4u4gz, ccris 1189, dsstox_cid_971, dsstox_rid_75898, dsstox_gsid_20971
PubChem CID 11831
ChEBI CHEBI:1224
IUPAC Name 2-nitro-9H-fluorene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C2C(CC3=CC=CC=C23)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrofluorene
Punto di fusione 156°C to 158°C
Colore White to Brown
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Peso formulazione 211.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder