Learn More
2-Nitroimidazole, 98%
Codice prodotto. 10645072 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10645072 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10095903 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10645072 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 187572500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 527-73-1 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 527-73-1
Formula molecolare C3H3N3O2
Molecular Weight (g/mol) 113.08
Numero MDL MFCD00005185
InChI Key YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitroimidazole, azomycin, amicin, nitroimidazole, 1h-imidazole, 2-nitro, imidazole, 2-nitro, 2-nitroimidazol, 2-nitro-imidazole, unii-k8e96xl55d, azomycin 2-nitroimidazole
PubChem CID 10701
ChEBI CHEBI:67135
IUPAC Name 2-nitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=NC=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitroimidazole
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 287°C
Colore Green-Khaki to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 914
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alkaline h2o- insoluble in acidic h2o,soluble in methanol,ethanol,acetone,ethyl,acetate and butyl acetate,practically insoluble in ether and chloroform
Peso formulazione 113.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Nitroimidazole
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.