Learn More
2-Nitrophenol, 98%
Codice prodotto. 11499443
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499443 250 g 250g
11489443 1000 g 1000g
11409453 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11499443 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12333.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 88-75-5 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
2-Nitrophenol is a building block used as an acid-base indicator and corrosion inhibitor for aluminum-copper alloy. It is also used to make dyes, paint coloring, rubber chemicals, and substances that kill molds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Nitrophenol is a building block used as an acid-base indicator and corrosion inhibitor for aluminum-copper alloy. It is also used to make dyes, paint coloring, rubber chemicals, and substances that kill molds.
Solubility
Soluble in water (2.1 g/L at 20°C), ethanol, chloroform, alcohol, and acetone.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with bases and oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-75-5
Formula molecolare C6H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Numero MDL MFCD00011688
InChI Key IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
IUPAC Name 2-nitrophenol
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrophenol
Punto di fusione 44°C to 48°C
Densità 1.26
Punti di ebollizione 214°C to 216°C
Punto d'infiammabilità 108°C (226°F)
Odore Phenol-like
Quantità 250 g
Numero UN UN1663
Beilstein 775403
Indice di Merck 14,6620
Informazioni di solubilità Soluble in water (2.1g/L at 20°C),ethanol,chloroform,alcohol,and acetone.
Peso formulazione 139.11
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Nitrophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Nitrophenol