Learn More
2-Nitrophenol, ≥99% (HPLC), For Environmental Analysis, Honeywell™ Fluka™
Codice prodotto. 15663970 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15663970 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15663970 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 3344425G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
for environmental analysis,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrophenol
CAS 88-75-5
Punto di fusione 45°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 214°C
Punto d'infiammabilità 102°C (215.6°F)
Spettro a infrarossi Conforms to structure
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H5NO3
Formula lineare O2NC6H4OH
Numero MDL MFCD00011688
Quantità 25 g
Numero UN UN1663
Beilstein 775403
Sinonimo o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
InChI Key IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
IUPAC Name 2-nitrophenol
Molecular Weight (g/mol) 139.11
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
Peso formulazione 139.11g/mol
Percent Purity ≥99% (HPLC)