Learn More
2-Nitrophenol, 99%
Codice prodotto. 10705411 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10705411 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10533871 5 g Bottiglia in vetro 5g
10316680 100 g Bottiglia in vetro 100g
10376720 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10705411 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128740010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 88-75-5 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 88-75-5
Formula molecolare C6H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Numero MDL MFCD00011688
InChI Key IQUPABOKLQSFBK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-nitrophenol, 2-hydroxynitrobenzene, phenol, 2-nitro, o-hydroxynitrobenzene, phenol, o-nitro, nitrophenol, o-nitrofenol, ortho-nitrophenol, phenol, nitro, o-nitrofenol czech
PubChem CID 6947
ChEBI CHEBI:16260
IUPAC Name 2-nitrophenol
SMILES OC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrophenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 43.0°C to 47.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 214.0°C to 216.0°C
Punto d'infiammabilità 108°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4OH
Quantità 1 kg
Numero UN 1663
Beilstein 06, 213
Fieser 05,477
Indice di Merck 15, 6707
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone,chloroform,,benzene,carbon disulfide,alkali hydroxides,and toluene
Viscosità 1.35 mPa.s (80°C)
Peso formulazione 139.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid