Learn More
2’-Nitrophenyl-Beta-D-xylopyranoside, TRC
Codice prodotto. 30480711
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30480711 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30480711 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN50895010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrophenyl-beta-D-xylopyranoside
CAS 10238-27-4
Formula molecolare C11 H13 N O7
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H13NO7/c13-7-5-18-11(10(15)9(7)14)19-8-4-2-1-3-6(8)12(16)17/h1-4,7,9-11,13-15H,5H2/t7-,9+,10-,11+/m1/s1
SMILES O[C@@H]1CO[C@@H](Oc2ccccc2[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O
IUPAC Name (2S,3R,4S,5R)-2-(2-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 271.22
Peso formulazione 271.0692