Learn More
2-Nitrophenyl isocyanate, 99%
Codice prodotto. 10522471 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10522471 25 g Bottiglia in vetro 25g
10319310 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10522471 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 296690250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3320-86-3 | C7H4N2O3 | 164.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3320-86-3
Formula molecolare C7H4N2O3
Molecular Weight (g/mol) 164.12
InChI Key JRVZITODZAQRQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-nitrophenyl isocyanate, o-nitrophenyl isocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-nitro, isocyanic acid, o-nitrophenyl ester, 2-nitrophenylisocyanate, 2-nitrobenzenisocyanate, nitrophenyl isocyanate, 2-nitrophenylisocynate, 2-nitro phenyl isocyanate, acmc-1cp5k
PubChem CID 76834
IUPAC Name 1-isocyanato-2-nitrobenzene
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrophenyl isocyanate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38.0°C to 41.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 135.0°C to 137.0°C (17.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4NCO
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in toluene
Peso formulazione 164.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Nitrophenyl isocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.