Learn More
2-Nitrophenyl isothiocyanate, 97%
Codice prodotto. 15448909
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448909 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15448909 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09669.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2719-30-4 | C7H4N2O2S | 180.181 g/mol
2-Nitrophenyl isothiocyanate can react with pyridin-2-ylamine to get 2-nitrophenyl(2-pyridyl)thiourea. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-Nitrophenyl isothiocyanate can react with pyridin-2-ylamine to get 2-nitrophenyl(2-pyridyl)thiourea. It is also used as pharmaceutical intermediates.
Solubility
Hydrolyzes with water.
Notes
Store
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrophenyl isothiocyanate
CAS 2719-30-4
Punto di fusione 73°C to 76°C
Punti di ebollizione 135°C to 137°C (17 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Irritating
Formula molecolare C7H4N2O2S
Numero MDL MFCD00007092
Quantità 5 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2719657
Sensibilità Moisture sensitive
Sinonimo 2-nitrophenyl isothiocyanate, benzene, isothiocyanatonitro, 2-nitrobenzenisothiocyanate, 2-nitrophenylisothiocyanate, o-nitrophenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-nitro-benzene, #
Informazioni di solubilità Hydrolyzes with water.
InChI Key CBWJHIXSVFDERH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=S)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 1-isothiocyanato-2-nitrobenzene
Molecular Weight (g/mol) 180.181
PubChem CID 137690
Peso formulazione 180.19
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Nitrophenyl isothiocyanate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali..