Learn More
(2-Nitrophenyl)phosphoric Triamide, TRC
Codice prodotto. 30137130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137130 10 g 10g
18063510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137130 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN50447510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874819-71-3
Formula molecolare C6 H9 N4 O3 P
Molecular Weight (g/mol) 216.13
Sinonimo Phosphoric triamide, (2-nitrophenyl)- (9CI), N-(2-Nitrophenyl)phosphoric triamide, N-(2-Nitrophenyl)phosphoric acid triamide, N-(2-Nitrophenyl)phosphoric Triamide
IUPAC Name N-diaminophosphoryl-2-nitroaniline
SMILES NP(=O)(N)Nc1ccccc1[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico (2-Nitrophenyl)phosphoric Triamide
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H9N4O3P/c7-14(8,13)9-5-3-1-2-4-6(5)10(11)12/h1-4H,(H5,7,8,9,13)
Peso formulazione 216.0412