Learn More
2-Nitrophenylacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 172420100
Dettagli aggiuntivi : CAS : 610-66-2 Peso : 0.01000kg
Quantità 10g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10022230
  • 68.82€ / 10g
Spedizione stimata: 05-08-2021
Identificatori chimici
610-66-2
162.15
YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
11888
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N
C8H6N2O2
MFCD00007183
2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
2-(2-nitrophenyl)acetonitrile
Specifica
2-Nitrophenylacetonitrile
Glass bottle
81.0°C to 85.0°C
610-66-2
100.0
C8H6N2O2
MFCD00007183
2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N
162.15
162.15
98%
Authentic
Brown to Brown-Gray
10g
97.5
97.5% min. (HPLC)
O2NC6H4CH2CN
09, 455
YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
2-(2-nitrophenyl)acetonitrile
11888
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 2-Nitrophenylacetonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
SDS Documenti
Certificati