missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Nitrophenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3779316
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
610-66-2
C8H6N2O2
162.15
MFCD00007183
YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
11888
2-(2-nitrophenyl)acetonitrile
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
610-66-2
C8H6N2O2
162.15
MFCD00007183
YPRFCQAWSNWRLM-UHFFFAOYSA-N
2-nitrophenylacetonitrile, 2-2-nitrophenyl acetonitrile, 2-nitrophenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-nitro, 2-nitrobenzyl cyanide, o-nitrophenyl acetonitrile, o-nitrobenzacetonitrile, 2-nitrobenzeneacetonitrile, 2-nitrobenzyl nitrile, acetonitrile, o-nitrophenyl
11888
2-(2-nitrophenyl)acetonitrile
[O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1CC#N

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 2-Nitrophenylacetonitrile
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 81.0°C to 85.0°C
Colore Brown to Brown-Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare O2NC6H4CH2CN
Quantità 10 g
Beilstein 09, 455
Peso formulazione 162.15
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 2-Nitrophenylacetonitrile
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'