Learn More
2-Nitrophenylhydrazine, 97%, moistened with ca 30% water
Codice prodotto. 10795401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10795401 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10795401 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128830100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3034-19-3 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrophenylhydrazine
Nota nome 97%
CAS 3034-19-3, 7732-18-5
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 89.0°C to 94.0°C
Colore Orange to Red
Perdita all'essiccatura 30% to 35%
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H7N3O2
Formula lineare O2NC6H4NHNH2
Numero MDL MFCD00007577
Quantità 10 g
Sinonimo 2-nitrophenyl hydrazine, hydrazine, nitrophenyl, hydrazine, o-nitrophenyl, o-nitrophenylhydrazine, hydrazine, 2-nitrophenyl, 2-nitrophenylhrdrazine, 2-nitrophenyl diazane, pubchem12859, acmc-1agti, o-nitrophenyl hydrazine
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in benzene
InChI Key FRBUNLLUASHNDJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NN)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name (2-nitrophenyl)hydrazine
Molecular Weight (g/mol) 153.14
PubChem CID 3314739
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Nitrophenylhydrazine
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.