Learn More
2-Nitropyridine, 97%
Codice prodotto. 15456507
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15456507 5 g 5g
15446507 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15456507 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33657.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 15009-91-3 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15009-91-3
Formula molecolare C5H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 124.10
Numero MDL MFCD00160414
InChI Key HLTDBMHJSBSAOM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo pyridine, 2-nitro, nitropyridine, pyridine, nitro, 2-nitro-pyridine, pyridine, 2-nitro-6ci, 7ci, 8ci, 9ci, nitro-pyridine, pyridine, 2-nitro-8ci 9ci, 2-nitropyridine
PubChem CID 26998
IUPAC Name 2-nitropyridine
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitropyridine
Punto di fusione 69°C to 73°C
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Peso formulazione 124.1
Percent Purity 97%