Learn More
2-Nitrothiophene, tech. 85%
Codice prodotto. 11488057
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11488057 25 g 25g
11478057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11488057 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17464.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 609-40-5 | C4H3NO2S | 129.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 609-40-5
Formula molecolare C4H3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 129.133
Numero MDL MFCD00005425
InChI Key JIZRGGUCOQKGQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thiophene, 2-nitro, 2-nitro-thiophene, 2-nitro thiophene, 2-nitrothiophene, tech, nitrothiophene, 2-nitrothiofene, pubchem5570, 2-nitrothiophene, tech., acmc-1aw2t, wln: t5sj bnw
PubChem CID 11866
IUPAC Name 2-nitrothiophene
SMILES C1=CSC(=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrothiophene
Punto di fusione 43°C to 45°C
Densità 1.3644
Punti di ebollizione 224°C to 225°C
Punto d'infiammabilità 94°C (201°F)
Quantità 25 g
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 129.14
Percent Purity 85%
Grado Caratteristiche