Learn More
2-Nitrotoluene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Nitrotoluene |
| CAS | 88-72-2 |
| Formula molecolare | C7 H7 N O2 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | Benzene','1-methyl-2-nitro-, Toluene','o-nitro- (8CI), 1-Methyl-2-nitrobenzene, 2-Methyl-1-nitrobenzene, 2-Methylnitrobenzene, 2-Nitrotoluene, NSC 9577, o-Methylnitrobenzene, o-Mononitrotoluene, o-Nitrotoluene |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 1-methyl-2-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 137.14 |
| Peso formulazione | 137.0477 |