Learn More
2-Nitrotrifluoromethylbenzene, Mikromol™
Codice prodotto. 30050422
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050422 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30050422 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0161.110025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Nitrotrifluoromethylbenzene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Nitrobenzotrifluoride
CAS 384-22-5
Nomi componenti o analita 2-Nitrobenzotrifluoride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H4 F3 N O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo 1-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 2-Nitrobenzotrifluoride, o-(Trifluoromethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-o-nitrotoluene
InChI Formula InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-3-1-2-4-6(5)11(12)13/h1-4H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1C(F)(F)F
IUPAC Name 1-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 191.107
Quantità 25 mg
Peso formulazione 191.0194 g/mol