Specifica
| Materiale o nome chimico | 2-Nonanone |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -21.0°C |
| Colore | Yellow |
| Densità | 0.8260g/mL |
| Punti di ebollizione | 188.0°C to 190.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 68°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (GC) |
| Vedi altri risultati |