Learn More
2-(Nonylthio)propanamide, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 2-(Nonylthio)propanamide |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H10O2/c1-6(5(7)8)3-2-4-6/h2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| Peso formulazione | 114.068 |