Learn More
2-NP-AOZ-d4, TRC
Codice prodotto. 30132806
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30132806 25 mg 25mg
17907069 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30132806 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN89500225MG
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1007478-57-0
Formula molecolare C10 2H4 H5 N3 O4
Molecular Weight (g/mol) 239.22
Sinonimo 2-NP-AOZ D4
IUPAC Name 4,4,5,5-tetradeuterio-3-[(E)-(2-nitrophenyl)methylideneamino]-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES [2H]C1([2H])OC(=O)N(\N=C\c2ccccc2[N+](=O)[O-])C1([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico 2-NP-AOZ D4
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H9N3O4/c14-10-12(5-6-17-10)11-7-8-3-1-2-4-9(8)13(15)16/h1-4,7H,5-6H2/b11-7+/i5D2,6D2
Peso formulazione 239.0844